MilliporeSigma
AccueilServicesDéveloppement de produits sur mesureSacs de transfert de poudre en vrac
Sacs de transfert de poudre en vrac
Nous avons noué un partenariat avec ILC Dover, fabricant du sac de transfert de poudre EZ BioPac®, et associons ce sac à notre technologie de pesée "Right Sized Weighing" pour vous offrir la solution de transfert de poudre la plus simple et la plus aisée qui soit.
Demande d'informations
Le meilleur sac de transfert de poudre du marché
  • Conception unique évitant tout déversement accidentel lorsque le produit est couplé à un récipient extérieur compatible ; tests permettant de garantir un transport en toute sécurité
  • Film antistatique Amorflex® 114 breveté par ILC Dover, garantissant la délivrance de 99,9 % du produit (sans rinçage)
  • Transfert sans poussière grâce à diverses solutions de raccordement aux cuves d'hydratation : bride/joint, raccord sans joint ou ajustement extensible
  • Conception ergonomique facilitant le levage : poignée pour les petits sacs ou anneaux de levage pour les grands sacs
Technologie "Right Sized Weighing"
  • Poids cible allant jusqu'à 100 kg, optimisé pour votre opération unitaire
  • Remplissage précis de chaque unité à ± 0,5 % du poids cible ; poids net imprimé sur chaque sac
  • Rapport détaillé indiquant, pour chaque lot de produit, le poids à vide, le poids brut et le poids net du sac numéroté
Approche intuitive de la manipulation des poudres en vrac
Imaginez que vous puissiez gagner du temps et de l'argent en supprimant les opérations de pesée sur site. Les avantages sont évidents. Du côté de l'opérateur, vous éliminez les risques liés aux gestes répétitifs, à l'exposition aux poussières et à la manutention de récipients surdimensionnés. Quels avantages pour votre procédé ? Une meilleure hygiène globale, un matériel d'hydratation plus facile à nettoyer et fonctionnant moins longtemps, et une réduction des risques de biocharge environnementale liés à une dissémination excessive de poussière dans l'atmosphère. Ces avantages cumulés peuvent se traduire par des gains de temps et d'argent. La figure ci-dessous vous en dit plus.
Diagramme montrant comment les sacs de transfert de poudre EZ BioPac® peuvent simplifier la manipulation des poudres en vrac
Comparaison de la manipulation des poudres en vrac avec les sacs EZ BioPac® par rapport aux méthodes classiques
Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires ou demander un devis.