MilliporeSigma
FBS - sérum de veau fœtal
Hotte de culture tissulaire grise contenant un compteur de cellules manuel noir, des flacons de milieu carrés remplis d'un liquide rouge et un flacon de milieu cylindrique à moitié rempli de liquide rouge au premier plan. Au milieu de la hotte de culture tissulaire se trouve un porte-tube rose avec trois tubes transparents, une plaque transparente à six puits avec trois puits remplis de milieu rouge, et deux flacons en T remplis à moitié de liquide rouge. À l'arrière-plan, un pipeteur blanc, deux flacons de milieu carrés remplis de liquide rouge ou transparent et un vortex. À gauche, un scientifique en blouse blanche passe.
Le sérum de veau fœtal (FBS) est le supplément de croissance le plus largement employé dans les milieux de culture cellulaire. Utilisé aux concentrations appropriées, il fournit de nombreux constituants définis et non définis qui, d'après la littérature, satisfont des besoins métaboliques spécifiques des cultures de cellules. Le FBS est un mélange complexe de biomolécules qui comprend des facteurs de croissance, des protéines, des oligo-éléments, des vitamines et des hormones, qui sont importants pour la croissance et la maintenance des cellules en culture in vitro.
Notre sélection de FBS organisée en catégories vous permettra de trouver facilement le FBS qui convient à n'importe quelle application de culture cellulaire, en fonction de critères pertinents tels que l'irradiation γ, l'origine géographique, l'adéquation à la culture d'hybridomes ou d'insectes, la nécessité d'une inactivation à la chaleur ou de tests pour des applications spéciales.
Si vous utilisez du FBS, des milieux ou des réactifs de Gibco ou Life Technologies/Invitrogen, cliquez ici pour trouver la référence de notre produit de remplacement.
Goutte violette avec une coche blanche et le mot "CLASSIC" en dessous.
FBS Classic
La marque FBS Classic regroupe les FBS qui sont destinés aux applications générales de culture cellulaire. Ces produits ont les caractéristiques suivantes¬:
  • Respect de spécifications rigoureuses couvrant jusqu'à 48 paramètres de qualité définis, endotoxines et hémoglobine incluses
  • Dialysés
  • Purifiés sur du charbon
  • Triple filtration sur filtres de 0,1 µm
  • Origine USA, Canada, Australie et autres pays, et qualité USDA
Goutte jaune avec une couronne blanche à l'intérieur et le mot "PREMIER" en dessous.
FBS Premier
Pour les clients qui utilisent le FBS dans un procédé de bioproduction. Les produits sont fabriqués à partir de matières premières sélectionnées dans des installations spécialisées, qui utilisent souvent des technologies à usage unique.
Les produits FBS Premier bénéficient d'un niveau de documentation renforcé, y compris de certificats d'adéquation de l'EDQM. Ils sont également soumis à des tests de QC et libérés selon des niveaux plus élevés, notamment après avoir été irradiés aux rayons gamma à l'aide de notre procédé validé SER-TAIN.
  • Procédures d'analyse et de libération rigoureuses basées sur des directives réglementaires internationalement reconnues
  • Usage prévu : pour la recherche ou l'utilisation ultérieure en fabrication
  • Origine USA, Australie et Nouvelle-Zélande
Goutte bleue avec une étoile blanche à l'intérieur et le mot "SELECT" en dessous.
FBS Select
Les produits FBS Select sont préqualifiés pour la culture cellulaire et tissulaire spécialisée, y compris pour la supplémentation des cellules souches, des cardiomyocytes et des cellules cultivées pour le développement d'immunothérapies. Les produits FBS Select regroupent des sérums qui sont :
  • Qualifiés pour les cellules souches embryonnaires EmbryoMax®
  • Qualifiés pour les cellules souches mésenchymateuses
  • Testés sur des cellules HL-1
  • À teneur ultrafaible en IgG
  • Dialysés par ultrafiltration
  • De qualité supérieure, approuvés par l'UE
Pour en savoir plus sur la façon dont notre FBS fonctionnera dans votre application, cliquez ici pour demander un échantillon.
Ressources apparentées
Page 1 sur 3