MilliporeSigma
Caractérisation et contrôle qualité des mAb
La clé pour garantir la sécurité et l'efficacité des médicaments
La caractérisation et le contrôle qualité des anticorps monoclonaux (mAb) sont essentiels pour garantir leur efficacité et leur sécurité. Les techniques analytiques, telles que la technique de HPLC et la spectrométrie de masse, sont fondamentales pour évaluer diverses propriétés, telles que l'agrégation, les variantes de charge et les modifications post-traductionnelles (PTM). Notre vaste sélection de produits favorise l'analyse détaillée et l'évaluation des mAb au service de la qualité et de l'efficacité.
Cartographie peptidique des anticorps monoclonaux
Nous proposons une large gamme de produits de haute qualité qui sont essentiels pour votre cartographie peptidique et l'évaluation des attributs de qualité critiques tout au long du workflow des anticorps monoclonaux.
La cartographie peptidique requiert des colonnes de chromatographie de phase inverse (RPC) hautement efficaces afin d'assurer un niveau élevé de couverture des séquences. Nous proposons une sélection de colonnes RPC à large porosité, conçues pour la cartographie peptidique.
Nous proposons des étalons et des matériaux de référence certifiés pour les mAb, les protéines intactes, les peptides, les acides aminés, notamment l'anticorps monoclonal universel SILu™Mab marqué avec un isotope stable, pour les applications en spectrométrie de masse.  
Nous proposons une large gamme de protéases, d'agents de clivage, de tampons et de kits de digestion pour faciliter la digestion des protéines. 
  • Le tampon de digestion à faible artefact est optimisé pour la digestion des protéines thérapeutiques et des anticorps avant la cartographie peptidique par LC-UV-MS.
  • La trypsine recombinante hydrolyse spécifiquement les liaisons peptidiques du côté carboxyle des résidus d'arginine et de lysine. Elle est formulée pour la digestion en solution ou sur gel, ainsi que pour la cartographie peptidique par spectrométrie de masse.
  • Notre kit de digestion rapide SOLu-Trypsin constitue une méthode rapide et efficace de digestion des protéines pour la protéomique.
  • La Lys-c (lysyl-endopeptidase) hydrolyse les liaisons amides du côté carboxyle des résidus de lysine.
Catégories apparentées
Une colonne HPLC est installée dans un instrument de laboratoire. Présentation des mains d'un laborantin portant des gants en nitrile bleus.
Colonnes HPLC
Découvrez nos colonnes RPC à large porosité, spécialement conçues pour la cartographie peptidique.
Une scientifique aux cheveux bruns, portant une blouse de laboratoire blanche et des lunettes de sécurité écrit une structure chimique sur un écran de verre. Un écran d'ordinateur et le laboratoire sont visibles à l'arrière-plan.
Étalons d'acides aminés, de peptides et de protéines
Explorez nos étalons et nos matériaux de référence certifiés pour les applications en spectrométrie de masse.
Un scientifique portant des gants en nitrile bleus distribue à l'aide d'une pipette des solutions de protéines dans une plaque à puits multiples.
Protéases
Rationalisez la digestion des protéines pour une analyse et une caractérisation avancées.
Articles apparentés
Webinaires apparentés
Tips & Tricks to Improve MS Sensitivity
Apprenez comment obtenir et maintenir une haute qualité et une grande sensibilité dans les analyses de LC-MS en évitant les impuretés et les contaminations.
Improving Bioanalysis Workflows
Explorez une méthode simple et à haut débit pour quantifier les protéines et les anticorps monoclonaux présents dans des sérums d'origine humaine et animale.
Success in Peptide Mapping
Découvrez des conseils pour l'analyse ascendante ("bottom-up") des mAb et le rôle de la composition chimique de la colonne dans les méthodes de HPLC hautement sélectives.
Explorez nos produits et services