MilliporeSigma
AccueilProduitsMicrobiologie industrielleMatières premières pour milieux de culture microbiologique
Matières premières pour milieux de culture microbiologique
Les matières premières pour milieux de culture sont les ingrédients de base pour préparer vos propres formulations. Nous proposons une offre complète de matières premières biologiques en poudre ou en granules qui comprennent des matières premières déshydratées (peptones, agar-agar et extraits) et des additifs. Elles sont disponibles dans de nombreuses variétés pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications de microbiologie. Les matières premières déshydratées, disponibles sous forme de granules, permettent une manipulation sûre et offrent des performances optimales. Les matières premières en granules produisent moins de poussières risquant de contaminer l'environnement du laboratoire et se dissolvent rapidement pour offrir des propriétés d'écoulement optimales. Toutes nos matières premières allient une sûreté de manipulation et des performances optimales. Nos normes de contrôle et d'assurance qualité strictes sont à la base de leur production.  
Aperçu du contenu
Peptones et extraits
Les peptones sont un mélange de polypeptides, de peptides, d'acides aminés et d'autres substances solubles dans l'eau demeurant après la digestion des matières protéiques. La qualité des peptones est déterminée par la qualité des matières premières sélectionnées, par la digestion ou par des paramètres d'hydrolysation. Naturels, secs et purifiés, les extraits sont issus de levures, de plantes et de matières d'origine animale, souvent utilisées comme source de protéines, de sucres et de facteurs de croissance essentiels. Les matières premières doivent être stockées de manière à prévenir la croissance des micro-organismes d'altération. Divers peptones et extraits sont à la disposition de nos clients ; ils sont fabriqués à partir de matériaux de qualité sélectionnés et conviennent à une large gamme d'applications microbiologiques. Pour des raisons éthiques et environnementales, nous fournissons également une des plus larges sélections de peptones et d'extraits végétaux.
Agar-agar
L'agar-agar est utilisé pour préparer des milieux de culture solides à base d'agar. Il s'agit du polysaccharide de la paroi cellulaire qui structure la cohésion cellulaire de certaines algues. L'agar-agar idéal pour une utilisation en microbiologie est exempt d'impuretés, de bactéries résistantes à la chaleur et de toutes substances susceptibles d'inhiber la croissance des micro-organismes. Parmi les genres d'algues rouges contenant de l'agar-agar, citons Gelidium, Gracilaria, Pterocladia et Ahnfeltia. L'agar-agar fabriqué à partir de Gelidium sesquipedale garantit la meilleure qualité pour les usages bactériologiques.
Additifs
La plupart des milieux sélectifs requièrent des additifs spéciaux pour garantir une performance optimale lors de l'isolement et l'identification de micro-organismes spécifiques. Nous vous offrons encore plus de souplesse d'utilisation en proposant une large gamme d'additifs bien adaptés, tels que des antibiotiques, des agents sélectifs (sels biliaires et détergents par exemple), du glycérol, des sucres, des tampons, des sels et des facteurs de croissance. La préparation des milieux de culture et l'ajout d'additifs prennent du temps et sont une source éventuelle de contamination. Pour votre confort d'utilisation, nous proposons également une large gamme de milieux de culture en poudre et en granules faciles à préparer.