MilliporeSigma
Bandelettes, papiers et lecteurs
Main plongeant une bandelette dans un bécher en verre transparent rempli d'eau. Le bécher porte une graduation indiquant 100 ml et la mention "Fabriqué en Allemagne". L'action suggère un procédé chimique ou un test de qualité.
Les bandelettes réactives sont un outil d'analyse simple, efficace et économique pour détecter rapidement un analyte sur le terrain ou sur site. Une bandelette recouverte d'un produit chimique qui réagit avec l'analyte est plongée dans la solution d'échantillon, ou bien l'échantillon est déposé sur la bandelette. L'utilisation des bandelettes à des fins de détection en cours de procédé est intéressante du fait de leur simplicité d'utilisation et de leur grande spécificité. Les résultats des bandelettes réactives reposent sur une observation visuelle ou une analyse quantitative à l'aide de lecteurs numériques.    
Ressources apparentées
Page 1 sur 2
Trois tubes de bandelettes, chacun étiqueté pour différents tests chimiques, notamment un test d'acide ascorbique. Deux des tubes sont fermés et portent une étiquette comportant des échelles colorimétriques et des instructions ; le dernier tube, ouvert, est positionné à côté de plusieurs bandelettes. On voit également un petit bécher en verre contenant une solution jaunâtre, évoquant une installation pour réaliser ces tests.
Bandelettes pour les applications agro-alimentaires
Notre sélection de bandelettes pour les aliments et les boissons inclut des bandelettes réactives MQuant® et Reflectoquant® à lecture visuelle ou instrumentale. Elles peuvent être utilisées facilement n'importe où, et permettent de réduire de manière significative la durée et le coût des analyses en laboratoire. Les bandelettes réactives MQuant® servent entre autres à la détection semi-quantitative du glucose et de la lactoperoxydase dans le lait pasteurisé, et à la détection de l'acide ascorbique et de l'acide lactique dans les fruits. Les bandelettes Reflectoquant® sont employées avec le réflectomètre RQflex® 20 pour mesurer de manière quantitative, facile et exacte différentes substances durant la production d'aliments et de boissons, ainsi que pour le contrôle de l'eau. Des bandelettes Reflectoquant® permettent par exemple de déterminer la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) du miel et des jus de fruits, la teneur totale en sucres des pommes de terre et la teneur en nitrates des légumes.
Six tubes contenant des bandelettes de diagnostic, chacun portant une étiquette différente indiquant des tests particuliers, comme les acides gras libres et d'autres indicateurs chimiques. Les récipients sont étiquetés de différentes manières avec des codes couleurs et des échelles de mesure, suggérant leur utilisation dans des tests biochimiques spécifiques.
Bandelettes réactives MQuant® pour l'analyse semi-quantitative
Les bandelettes réactives MQuant® assurent une détection semi-quantitative de plus de 30 ions et composés organiques et inorganiques différents dans la plage de concentration allant du mg/l au g/l. Les bandelettes réactives MQuant® comportent une quantité infime de réactif déposée sur un tampon absorbant maintenu sur un film en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET). Outre les applications agro-alimentaires mentionnées ci-dessus, les bandelettes réactives MQuant® peuvent également servir à différentes mesures semi-quantitatives, parmi lesquelles :
  • La teneur en potassium de l'eau potable, des eaux minérales, des eaux industrielles, des eaux usées, des échantillons de sol, du vin, de la bière et des jus de fruit
  • L'arsenic dans l'eau, les extraits de sol, les produits pharmaceutiques, les échantillons biologiques préparés et les aliments liquides
  • La teneur en nitrites des eaux de chaudière et de refroidissement
  • L'étain et les composés à base d'étain dans les bains de galvanoplastie, les agents réducteurs, les stabilisants, les catalyseurs, les désinfectants, les fongicides et les mordants utilisés dans l'industrie textile
Deux tubes de bandelettes de diagnostic placés à côté d'un boîtier vert comportant un dessin jaune et vert et des symboles médicaux. Les tubes comportent des étiquettes fournissant des informations sur les bandelettes qu'ils contiennent, et l'un d'eux est ouvert avec une bandelette partiellement sortie, indiquant que la bandelette est prête à être utilisée dans un environnement clinique ou de laboratoire.
Bandelettes et lecteur Reflectoquant® pour l'analyse quantitative
La gamme Reflectoquant® comprend les bandelettes Reflectoquant® et l'instrument RQflex® 20, destinés à l'analyse directe et sur site des échantillons en production agro-alimentaire et dans le contrôle de l'eau. Les bandelettes Reflectoquant® comportent un code-barres contenant l'étalonnage spécifique de chaque lot, pour des résultats quantitatifs fiables en quelques minutes. Outre les applications agro-alimentaires mentionnées précédemment, les bandelettes Reflectoquant® peuvent également servir à mesurer quantitativement de nombreuses substances différentes, notamment :
  • L'acide malique dans le vin
  • Le formaldéhyde dans les produits à base de poisson
  • Le calcium dans le fromage
  • Les peroxydes et l'acide peracétique dans le contrôle de la désinfection
Tablette numérique et smartphone affichant des applications de mesure et d'analyse du pH, à côté de bandelettes indicatrices de pH et d'échelles colorimétriques. L'écran de la tablette affiche des graphiques et des statistiques détaillés, tandis que le smartphone affiche une valeur de pH de 8,5 avec une interface utilisateur pour données de pH. La disposition illustre l'intégration des méthodes traditionnelles d'analyse du pH avec la technologie numérique moderne, pour une analyse complète.
Application MQuant® StripScan pour la lecture numérique des bandelettes réactives MQuant®
Notre appli MQuant® StripScan permet de lire facilement les résultats pour les nitrates ou le pH en quelques secondes. L'appli permet d'analyser, de gérer et de partager sans effort les résultats, avec un visuel simple, pour une interprétation des données facile et transparente.