MilliporeSigma
Passer à
RAB0976
Phosphotyrosine LYN / Tyrosine-protein Kinase Lyn ELISA Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... LYN(4067)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LYN(4067)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-LYN.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
RAB0965RAB0936RAB0986
Gene Information
human ... LYN(4067)
Gene Information
human ... FYN(2534)
Gene Information
human ... BLK(640)
Gene Information
human ... PTK2B(2185)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    FDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
RAB0976-1KT04061835167326