Principaux documents
RABHRP6
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
200 μL
64,40 $
64,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
64,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
64,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
This item is for RAB series Phosphorylation ELISA kits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable