MilliporeSigma
RAB0965
Phosphotyrosine FYN / Tyrosine-protein Kinase Fyn ELISA Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... FYN(2534)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FYN(2534)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-FYN.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    FDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c