MilliporeSigma
Passer à
N170
NS 1619
powder
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-[2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)-2H-benzimidazol-2-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
239,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
824,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H8F6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.23
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL, ethanol: 26.6 mg/mL, 0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL, DMSO: 5.3 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
Oc1ccc(cc1N2C(=O)Nc3cc(ccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8F6N2O2/c16-14(17,18)7-1-3-10-9(5-7)22-13(25)23(10)11-6-8(15(19,20)21)2-4-12(11)24/h1-6,24H,(H,22,25)
InChI key
YLFMCMWKHSDUCT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
Application
NS 1619 has been used as calcium-activated potassium channels (BK)-activator: to study its vaso-relaxing effects on the thoracic aortic rings from mice[1], to evaluate its effects on the sarco-/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) activity from skeletal muscles[2], to determine its effects on the expression of caveolin-1 protein in mice brain tumor microvascular endothelial cells[3]
Biochem/physiol Actions
NS 1619 is a selective large conductance Ca2+-activated K+-channel activator. The compound is known for its vasodilating and anti-proliferative properties. It is studied that NS 1619 can protect cardiac muscle against ischemia and reperfusion injury.
NS-1619 can promote the formation of mitochondrial reactive oxygen species (ROS) in cardiac myocytes. It enhances the formation of ROS in cultured brain slices. NS-1619 has the ability to enhance HO-1 activity in wild-type (WT) animals.
Disclaimer
Photosensitive
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1681633SML0797SML1313
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
neat
form
powder
form
powder
Gene Information
mouse ... Kcnma1(16531)
rat ... Kcnma1(83731)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... KCNMA1(3778), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.47 mg/mL, 0.1 M NaOH: 5.2 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 26.6 mg/mL, DMSO: 5.3 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
N170-5MG04061833621578
N170-25MG04061834109716