Principaux documents
1681633
USP
Triclabendazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
15 MG
1 770,00 $
1 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 MG
1 770,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H7Cl3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
triclabendazole
Forme
neat
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Sc1[nH]c2c(n1)cc(c(c2)Oc3c(c(ccc3)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C13H7Cl3N2OS/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)19-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(20)18-9/h1-5H,(H2,17,18,20)
Clé InChI
FUAVONSJNAMFPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Triclabendazole Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Triclabendazole
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable