SML0797
Flibanserin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-benzimidazol-2-one, BIMT 17, BIMT 17BS
95,20 $
About This Item
95,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)CC[n]3c4c([nH][c]3=O)cccc4
InChI
1S/C20H21F3N4O/c21-20(22,23)15-5-7-16(8-6-15)26-12-9-25(10-13-26)11-14-27-18-4-2-1-3-17(18)24-19(27)28/h1-8H,9-14H2,(H,24,28)
Clé InChI
CCIZQGRSEAHATK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience