Unfortunately, this product is not tested for the presence of plasminogen.
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 136,00 $ |
250 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 296,00 $ |
1 g | Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 762,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 530,00 $ |
A propos de cet article
biological source
human plasma
Quality Segment
form
powder
quality
50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
50-70% protein (biuret)
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
0.9% NaCl: soluble 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Application
Du fibrinogène a également été employé pour développer un test ELISA de type sandwich sur puce spécifique au fibrinogène afin de distinguer les échantillons de sérum et de plasma sanguin.[3]
Du fibrinogène issu de plasma humain a été utilisé :
- Dans la production d′hydrogels de fibrine.[4]
- Pour la préparation de constructions du type cartilage-cellules souches mésenchymateuses (CSM)-fibrine.[5]
- Dans l′analyse des propriétés de répulsion protéique d′une surface en PFDA-co-DEGDME (éther diéthylique du diéthylène glycol) à l′aide d′une microbalance à cristaux de quartz (QCM).
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source rat plasma | biological source bovine plasma |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, immunoblotting: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 50-70% protein (biuret) | concentration - | concentration 60-80% (biuret) | concentration 65-85% (biuret) |
| mol wt α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), β-chain 56 kDa, soluble dimer 340 kDa | mol wt - | mol wt α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa | mol wt α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa |
| form powder | form lyophilized | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibrinogène from human plasma
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
I'm evaluating the direct fibrinolytic activity of a bacterial enzyme using your fibrinogen products. Could you confirm if these contain any trace amounts of plasminogen?