MilliporeSigma
Passer à
F8630
Fibrinogène from bovine plasma
Type I-S, 65-85% protein (≥75% of protein is clottable)
Synonyme(s) :
Facteur I
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
388,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 040,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 760,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 330,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
9 040,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-598-6
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine plasma
Mol wt:
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine plasma
Quality Segment
type
Type I-S
form
powder
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
concentration
65-85% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Le fibrinogène a été utilisé dans des études de traitement hémostatique chez les patients en chirurgie et ayant subi un traumatisme massif. Ces études ont montré que le fibrinogène peut être plus efficace pour arrêter les hémorragies que le plasma frais congelé.
Biochem/physiol Actions
Le fibrinogène est une protéine de phase aiguë qui participe à la cascade de protéines de coagulation. Le résultat final de la cascade est la production de thrombine, qui convertit le fibrinogène en fibrine. La thrombine protéolyse rapidement le fibrinogène, en libérant le fibrinopeptide A. La perte de ce petit peptide ne suffit pas à rendre la molécule de fibrine insoluble, mais elle a tendance à former des complexes avec les molécules adjacentes de fibrine et de fibrinogène. La thrombine clive alors un deuxième peptide de la fibrine, le fibrinopeptide B, et les monomères de fibrine ainsi formés se polymérisent spontanément pour former un gel insoluble. La fibrine polymérisée est maintenue ensemble à l′aide de forces électrostatiques et non covalentes, et stabilisée par le facteur XIIIa, une enzyme de transamidation produite par l′action de la thrombine sur le facteur XIII. La fibrine insoluble forme des agrégats (caillots) et les plaquettes sanguines agglomérées bloquent alors les vaisseaux sanguins endommagés pour éviter un saignement prolongé. La quantité en fibrinogène dans le plasma peut servir d′indicateur non spécifique de la présence d′un processus inflammatoire dans l′organisme. Le fibrinogène provenant de n′importe quel mammifère est clivé par la thrombine de n′importe quel de mammifère.
Protéine de phase aiguë participant à la cascade de protéines de coagulation.
Physical form
Contient env. 10 % de citrate de sodium et 15 % de chlorure de sodium.
Preparation Note
La manière optimale de solubiliser le fibrinogène est de le déposer au-dessus d′une solution saline chaude (37 °C), car il ne se dissout pas dans l′eau. La concentration en sel devrait se situer dans une plage de 0,85 à 0,9 %. La solution saline avec fibrinogène peut être agitée doucement, mais elle ne doit pas être mélangée au vortex. Le fibrinogène se dissout lentement pour donner une solution d′aspect trouble. Le fibrinogène peut être stérilisé par filtration, mais il ne passera pas à travers un filtre de 0,1 μm. Un filtre de 0,2 μm est recommandé, combiné à une pression positive à l′aide d′une seringue et d′un filtre « bouton ». Une filtration par aspiration ne doit pas être utilisée, car elle provoquerait une dégradation de la molécule.
Analysis Note
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F4883341573341576-M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
concentration
65-85% (biuret)
concentration
35-65% protein (biuret)
concentration
-
concentration
-
mol wt
α-chain 63.5 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa, β-chain 56 kDa
mol wt
α-chain 63.5 kDa, β-chain 56 kDa, γ chain 47 kDa (about 4% carbohydrate content), soluble dimer 340 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P02676, P02672, P12799
UniProt accession no.
P02671, P02675, P02679
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it ok to use PBS to reconstitute? PBS has 0.9% saline. After reconstitution can I freeze/thaw?
    1 answer
    1. Quality control has tested dissolving this product using 0.9% NaCl. Customer feedback indicates that some lots may precipitate when using PBS for dissolution. The optimal way to solubilize fibrinogen is to layer it on top of warm (37 °C) saline. Fibrinogen does not dissolve in water. The saline concentration can be in the range of 0.85-0.9%. The fibrinogen-saline solution can be gently agitated but must not be vortexed. Fibrinogen will slowly dissolve to give a hazy solution. Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 µm filter. A 0.2 µm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to a breakdown of the molecule during filtration.
      After sterile filtration, stock solutions of fibrinogen at 2.5 mg/ml may be stored refrigerated for about 1 week.
      Helpful?
  2. Il prodotto (fibrinogeno F8630-5g) viene venduto sterile? Grazie!
    1 answer
    1. This Fibrinogen product is not sterile. Currently, a sterile version of this material is not available. As noted in the 'DESCRIPTION' section, under 'Reconstitution, Fibrinogen may be sterile-filtered, but may not go through a 0.1 μm filter. A 0.2 μm filter is suggested, with positive pressure using a syringe and "button" filter. Vacuum filtration should not be used, since this will lead to the breakdown of the molecule during the filtration.