Documents
341578
Sigma-Aldrich
Fibrinogène de plasma humain, déplété en plasminogène
Plasminogen-Depleted fibrinogen is a native fibrinogen from which plasminogen is depleted using a Lys-agarose column. Contains ≥ 95% clottable proteins.
Synonyme(s) :
Fibrinogène de plasma humain, déplété en plasminogène
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (Clottable proteins)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Fibrinogène natif de plasma humain déplété en plasminogène à l'aide d'une colonne de Lys-agarose. Protéine plasmatique de phase aiguë présente à environ 300 mg/dl. Contient ≥ 95 % de protéines coagulables.
Fibrinogène natif de plasma humain déplété en plasminogène à l'aide d'une colonne de Lys-agarose. Protéine plasmatique de phase aiguë présente à environ 300 mg/dl. La conversion de fibrinogène soluble en fibrine insoluble, formant un caillot, est la phase terminale de la coagulation sanguine. Au niveau clinique, le fibrinogène est présent à un taux supérieur à la normale lors de la grossesse, après un traumatisme chirurgical ou en cas d'infarctus du myocarde. On le retrouve en taux réduits dans les cas de cirrhose du foie et d'hépatite B. Le plasminogène a été déplété à l'aide d'une colonne de Lys-agarose.
Avertissement
Toxicité : Nocif (C)
Notes préparatoires
Pour empêcher la formation de caillots, chauffer l'H₂O et le fibrinogène à 37 °C avant la dissolution.
Reconstitution
Après reconstitution, diviser en aliquotes et congeler (-70 °C) pour un stockage à long terme, ou stocker à température ambiante (20 °C pour un stockage à court terme). Les solutions mères sont stables jusqu'à 4 h à 20 °C ou jusqu'à 6 mois à -70 °C. Ne pas conserver les solutions sur de la glace, sous peine de provoquer une précipitation. Les solutions mères conservées à -70 °C doivent être décongelées dans un bain-marie maintenu à 37 °C.
Remarque sur l'analyse
Homogène par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE).
Autres remarques
Wang, H., et al. 1995. J. Infect. Dis.171, 85.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3