Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 612,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
612,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
dry concentrate
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
Reconstitute to 5 mL per vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - | sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - |
| form dry concentrate | form dry concentrate | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 50 tests | usage sufficient for 20 tests | usage - | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ reagent from Limulus polyphemus
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| E8904-5ML | 04061838124098 |