MilliporeSigma
2108
E-Toxate Reagent
Single test vial
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
solid
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
10 mL of Catalog No. 2107 ("Endotoxin-free" water) is supplied with each 1-vial and 10-vial order. 2 × 10 mL is supplied with 100-vial orders.
Ready-to-use single test vials containing E-TOXATE reagent. Pipette test solution directly into the vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe