MilliporeSigma
Passer à
E6155
pPolh-FLAG-2 Transfer Vector
Synonyme(s) :
ddddk tag, dykddddk tag
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
20 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
839,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106621
839,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of C-terminal FLAG® fusions in insect cells.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T6824F3040F2555
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
-
-
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
E6155-20UG04061838070869