F2555
Rabbit Monoclonal ANTI-FLAG® Clone SIGI-25
clone SIG1-25, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SIG1-25, monoclonal
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:125-1:250 using transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein fixed with paraformaldehyde/Triton™ X-100
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:250-1:500 using extracts of transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- western blot analysis
- immunocytochemistry
- indirect ELISA
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.