F3040
Monoclonal ANTI-FLAG® M1 antibody
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
770,00 $
About This Item
770,00 $
Produits recommandés
Source biologique
(Bioreactor)
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
all
Concentration
2-5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 10 μg/mL
Séquence immunogène
DYKDDDDK
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Method of purification - Protein A
Immunogène
Application
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Learn more product details in our FLAG® applications portal.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable