MilliporeSigma
Passer à
C8138
Chlorpromazine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, D2 dopamine receptor antagonist
Synonyme(s) :
Largactil
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
163,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
631,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 540,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19ClN2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-701-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
163,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Chlorpromazine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
194-196 °C
solubility
water: 50 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Chlorpromazine hydrochloride has been used:
  • as an antagonists for calmodulin kinase[1]
  • as a medium supplement to test its cytotoxic effects in human lung microvascular endothelial cells (HMVEC-L)
  • as an inhibitor of clathrin-mediated endocytosis in RAW 264.7 cells
Substitute for benzidine, o-dianisidine, and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase.
Biochem/physiol Actions
La chlorpromazine manifeste une activité cytotoxique et antiproliférative contre les cellules leucémiques mais elle ne modifie pas la viabilité des lymphocytes normaux.
Phénothiazine antipsychotique ; antagoniste du récepteur D2 de la dopamine, antagoniste du récepteur H1 de l′histamine ; inhibe la stimulation calmoduline-dépendante de la nucléotide cyclique phosphodiestérase et de l′oxyde nitrique synthase.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
31679C0982BP856
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
98.0-101.5% dry basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 50 g/L
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Questions
  1. Dear, I bought your product C8138 Chlorpromazine. I have few practical questions: - Can it be dissolved in DMSO? - Can it be dissolved in Phosphate-buffered saline? - What is the storage temperature of the dissolved product?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. Other published sources state that this compound is also soluble in organic solvents such as DMSO and alcohols. Solution stability studies have not been perofrmed, however the Chlorpromazine HCl analytical standard, product C-904, is a 1 mg/mL solution in methanol. This item is not assigned an expiration date and is considered stable for at least 1 year from the date of shipment when stored at ?20°C.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/223/c8138pis.pdf
      Please see the link below to review a publication related to the stability of this compound in water:
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/sj.bjp.0705283/pdf