Principaux documents
BP856
Chlorpromazine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Largactil
50 MG
310,00 $
310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
310,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19ClN2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.33
Beilstein:
3779989
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorpromazine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Substitute for benzidine, o-dianisidine, and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase.
Chlorpromazine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Chlorpromazine
  • Chlorpromazine Suppositories
  • Actions biochimiques/physiologiques
    La chlorpromazine manifeste une activité cytotoxique et antiproliférative contre les cellules leucémiques mais elle ne modifie pas la viabilité des lymphocytes normaux.
    Phénothiazine antipsychotique ; antagoniste du récepteur D2 de la dopamine, antagoniste du récepteur H1 de l′histamine ; inhibe la stimulation calmoduline-dépendante de la nucléotide cyclique phosphodiestérase et de l′oxyde nitrique synthase.
    Conditionnement
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Skull and crossbones
    Mention d'avertissement
    Danger
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
    Code de la classe de stockage
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable
    Les clients ont également consulté
    Israa A Jalal et al.
    Frontiers in pharmacology, 14, 1275730-1275730 (2023-11-29)
    Background: Cardiac hypertrophy (CH) is one of the contributing causes of morbidity and mortality. Hyperhomocysteinemia (HHcy) is one of the diseases which may predispose hyperlipidemia and CH. Linagliptin (Lina) and secoisolariciresinol diglucoside (SDG) are known to alleviate a variety of