Principaux documents
31679
Supelco
Chlorpromazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Largactil
250 MG
89,10 $
89,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
89,10 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19ClN2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.33
Beilstein:
3779989
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
89,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Chlorpromazine hydrochloride (CPZ) is an antipsychotic drug which belongs to phenothiazine neuroleptic group. It is used in treating mental or personality disorders.[1]
Application
Substitute for benzidine, o-dianisidine, and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase.
CPZ may have been used as standard for the determination of antipsychotic drug at a glassy carbon electrode using chemometric methods, such as classical least squares (CLS), principal component regression (PCR) and partial least squares (PLS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
La chlorpromazine manifeste une activité cytotoxique et antiproliférative contre les cellules leucémiques mais elle ne modifie pas la viabilité des lymphocytes normaux.
Phénothiazine antipsychotique ; antagoniste du récepteur D2 de la dopamine, antagoniste du récepteur H1 de l′histamine ; inhibe la stimulation calmoduline-dépendante de la nucléotide cyclique phosphodiestérase et de l′oxyde nitrique synthase.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Voltammetric determination of chlorpromazine hydrochloride and promethazine hydrochloride with the use of multivariate calibration.
Ni, Yongnian, Li Wang, and Serge Kokot.
Analytica Chimica Acta, 439.1, 159-168 (2001)
Cristiane Flora Villarreal et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(3), 678-683 (2012-11-28)
In recent years, evidence that sensitization of primary afferent nociceptors is an important event associated with chronic pain has been accumulating. The present study aimed to evaluate the participation of the prostaglandin and sympathetic components in the long-lasting sensitization of
Jessica J W Broeders et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 27(3), 1057-1064 (2013-02-05)
The extrapolation of in vitro to in vivo toxicity data is a challenge. Differences in sensitivity between cell systems may be due to intrinsic properties of the cell but also because of differences in exposure. In this study, the cytotoxicity
Mihail Lucian Pascu et al.
PloS one, 8(2), e55767-e55767 (2013-02-14)
Phenothiazines when exposed to white light or to UV radiation undergo a variety of reactions that result in degradation of parental compound and formation of new species. This process is slow and may be sped up with exposure to high
Rosanne Varkevisser et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 465(2), 247-259 (2012-11-30)
Drug-induced ion channel trafficking disturbance can cause cardiac arrhythmias. We showed that the antiprotozoic pentamidine decreased K(IR)2.x carried I(K1) current and that inhibiting protein degradation in the lysosome increased intracellular K(IR)2.1 levels. In this study, we aim to identify and