MilliporeSigma
Passer à
09154
L-Xylonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
365,00 $
273,75 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
273,75 $
Tarif365,00 $Économiser 25 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m0/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-NUNKFHFFSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose and glucuronate interconversions and the ascorbate and aldarate metabolism.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
074810744173671
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D -22.0 to -16.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
powder or crystals
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
T59854-25G04061832491349
T59854-100G04061832491332
09154-500MG04061832384696
09154-10MG04061832384689
09154-100MG04061832384672