MilliporeSigma
Passer à
73671
D-Xylonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Lithium D-xylonate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
380,00 $
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 500,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
380,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m1/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-FLRLBIABSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of pentose and glucuronate interconversions
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
798497276473097
assay
≥95.0% (TLC)
assay
95% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥70% (qNMR), ≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to off-white
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c