Principaux documents
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.25 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
acetone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-11(2,3)6-7(4-8(12)13)17-10(16)5-9(14)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H-,12,13,14,15)/t7-/m1/s1
Clé InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable