MilliporeSigma
Passer à
MPTRB
Tampon de transfert en poudre à utiliser avec les gels mPAGE® Bis-Tris
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
Synonyme(s) :
Transfer Buffer
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
134,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
134,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
Tampon de transfert en poudre à utiliser avec les gels mPAGE Bis-Tris. 10 sachets. Chaque sachet donne 1 litre de tampon de transfert à 1X.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Application
Le tampon de transfert mPAGE est formulé pour le transfert de protéines depuis des gels mPAGE Bis-Tris vers des membranes de transfert. Pour un transfert humide standard (cuve), utilisez le tampon à 1X. Pour un transfert semi-sec, utilisez le tampon à 2X. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur sur le tampon mPAGE pour obtenir des instructions sur sa reconstitution.
Western blot
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MPMESMPM0PSPPB019
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protocoles
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Modernisez votre processus de coulée de gel grâce aux gels SDS-PAGE prêts à l'emploi en seulement 3 minutes avec le système de coulée mPAGE® Lux. Découvrez des méthodes de coulée de gel plus simples et plus sûres.
Contenu apparenté
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Nous comprenons. Les westerns peuvent être une plaie, et nous en avons certainement fait notre part. Alors, partagez avec nous vos horribles taches et recevez une surprise ! Nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit - ce serait vous gâcher la surprise - mais nous vous assurons qu'elle suscitera de la créativité dans le laboratoire.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Voir tous les contenus connexes
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MPTRB04054839761799