Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 60,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
60,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
General description
Tampon de charge MES SDS en poudre pour gels mPAGE Bis-Tris. 5 sachets. Chaque sachet permet d'obtenir 1 litre de tampon de charge.
- Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
Le tampon MES SDS est formulé pour les gels Bis-Tris mPAGE. Ce tampon est recommandé pour séparer les protéines de petite taille et de taille moyenne.
Reconstituer 1 sachet de tampon en poudre avec 1 000 ml d'eau désionisée pour obtenir un tampon de charge 1X. Ne pas utiliser d'acide ou de base pour ajuster le pH.
Reconstituer 1 sachet de tampon en poudre avec 1 000 ml d'eau désionisée pour obtenir un tampon de charge 1X. Ne pas utiliser d'acide ou de base pour ajuster le pH.
- Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| packaging pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | packaging pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer) | packaging pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X) | packaging - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials