Principaux documents
MPM0PS
Millipore
Tampon de charge MOPS SDS en poudre pour gels Bis-Tris mPAGE®
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Synonyme(s) :
Tampon de charge SDS
1 EACH
49,00 $
49,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
49,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.56
49,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
powder
Conditionnement
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Description générale
Tampon de migration MOPS SDS en poudre pour gels mPAGE Bis-Tris. 5 sachets. Chaque sachet permet d'obtenir 1 litre de tampon de migration.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
Le tampon MOPS SDS est formulé pour les gels Bis-Tris mPAGE. Ce tampon est recommandé pour séparer les protéines de grande taille et de taille moyenne.
Reconstituer 1 sachet de tampon en poudre avec 1 000 ml d'eau désionisée pour obtenir un tampon de migration 1X. Ne pas utiliser d'acide ou de base pour ajuster le pH.
  • Western Blotting
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Articles
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocoles
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenu apparenté
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.