MilliporeSigma
Passer à
1287631
USP
Gadoteridol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[10-(2-Hydroxypropyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetato(3-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7,O10]gadolinium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
672,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H29GdN4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gadoteridol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Gd]21OC(=O)CN3CCN(CCN(CCN(CC3)CC(=O)O2)CC(O)C)CC(=O)O1
InChI
1S/C17H32N4O7.Gd/c1-14(22)10-18-2-4-19(11-15(23)24)6-8-21(13-17(27)28)9-7-20(5-3-18)12-16(25)26;/h14,22H,2-13H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28);/q;+3/p-3
InChI key
DPNNNPAKRZOSMO-UHFFFAOYSA-K
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Gadoteridol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Gadoteridol Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
128765312876421295855
USP
USP
1287631
Gadoteridol
Glycitin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295855
Glycitin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
gadoteridol
API family
gadoteridol
API family
gadoteridol
API family
glycitin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Articles
Learn methods for determining phospholipid oxidation using photometry and reflectometry, essential for assessing lipid stability and quality.
Contenu apparenté
Le pourcentage d'oxydation d'un phospholipide peut être déterminé par la loi de Beer en calculant la concentration en phospholipide peroxydé à partir de son absorbance à 234 nm.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1287631-500MG04061833830888