1295855
USP
Glycitin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-, Glycitein 7-O-β-glucoside
1 180,00 $
About This Item
1 180,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glycitin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable