MilliporeSigma
Passer à
V2002
Vancomycine hydrochloride from Streptomyces orientalis
≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Synonyme(s) :
Vancomycine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
76,40 $
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
151,00 $
1 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
522,00 $
5 g
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
1 790,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
9 770,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C66H75Cl2N9O24 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1485.71
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282703
Beilstein/REAXYS Number:
3704657
76,40 $
Expédition prévue aujourd'huiDétails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
color
, off-white to brown or White to orange-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
La vancomycine est un antibiotique glycopeptidique non ribosomal caractérisé par sa structure ramifiée, tricyclique et glycosylée. Contrairement aux antibiotiques du type bêta-lactamine, la vancomycine agit en inhibant la synthèse de la paroi cellulaire des bactéries à un stade précoce. Son spectre d'activité est essentiellement dirigé contre les bactéries à Gram positif aérobies et anaérobies, ce qui couvre un large éventail d'isolats, dont ceux qui résistent aux β-lactamines. La vancomycine fonctionne notamment sur les organismes à Gram positif tels que Clostridium difficile, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, Staphylococcus epidermidis, Actinomyces spp. et Lactobacillus spp. Son efficacité contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) est exceptionnelle. Elle constitue par ailleurs un outil précieux pour prévenir la prolifération des contaminants bactériens dans les études de biologie cellulaire et de biochimie.
Application
Le chlorhydrate de vancomycine issu de Streptomyces orientalis a été utilisé :
  • dans des travaux de recherche sur les effets d'une déplétion en Firmicutes et en Bacteroidetes induite par un antibiotique sur le dérèglement de l'homéostasie énergétique dans l'obésité[1].
  • dans des travaux de recherche sur des isolats de Escherichia coli non-O157 ne produisant pas de Shiga-toxine provenant de fermes d'élevage bovin.
  • pour étudier la sensibilité aux antimicrobiens de souches de Bifidobacterium dans différents organismes.
Biochem/physiol Actions
La vancomycine est un antibiotique glycopeptidique qui bloque la biosynthèse de la paroi cellulaire des bactéries au niveau de la synthèse du peptidoglycane. Elle inhibe l'incorporation des groupements D-alanyl-D-alanine terminaux des peptides NAM/NAG. Elle est efficace contre les bactéries à Gram positif. La vancomycine altère également la perméabilité de la membrane cellulaire bactérienne et la synthèse de l'ARN.
La vancomycine exerce ses effets antibactériens en formant des liaisons non covalentes avec le undécaprényl-(muramyl-glucosaminyl)-pentapeptide, un précurseur crucial dans la biosynthèse de la paroi des cellules bactériennes. Cette interaction perturbe la synthèse du peptidoglycane et interfère ainsi avec les processus de transglycosylation et de transpeptidation qui sont essentiels à la construction de la paroi cellulaire des bactéries. L'intégrité de la paroi cellulaire est de ce fait compromise, ce qui provoque la lyse de la cellule. La vancomycine augmente également la perméabilité de la paroi des cellules bactériennes et entrave la synthèse de l'ARN.
Mode d'action : Inhibe l'incorporation des groupements D-alanyl-D-alanine terminaux des peptides NAM/NAG.
Spectre antimicrobien : Produit actif contre les bactéries à Gram positif.
Features and Benefits
  • Produit efficace contre un large éventail de bactéries à Gram positif, notamment le SARM.
  • Produit couramment utilisé dans les applications de biologie cellulaire et de biochimie.
Packaging
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
94747V1130V8138
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
concentration
-
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Are physiological solutions of vancomycin stable at -20 °C? 
    1 answer
    1. The stability of this product in solution at -20°C has not been investigated. However, commerially available vacomycin solutions for therapeutic use, such as Firvanq, specifically state 'do not freeze'.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the retest period for Product V2002, Vancomycin?
    1 answer
    1. At this time, Product No. V2002 is assigned a retest period of 2 years from the quality control release date. This interval may change if we are able to collect sufficient data from future retesting.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is Product V2002, Vancomycin, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/ml), forming a clear, colorless to faint yellow solution. It is also moderately soluble in methanol, but insoluble in the higher alcohols, acetone, and ether. Low concentrations of urea increase the solubility in neutral aqueous solutions, and ammonium sulfate and sodium chloride precipitate the antibiotic from acidic solutions.
      Helpful?
  7. How long are Product V2002, Vancomycin, solutions stable for?
    1 answer
    1. Solutions of vancomycin in physiological solutions such as 0.9% saline and 5% glucose are stable for 17 days at 24 °C and 63 days and 5 °C and -10 °C.