Principaux documents
V1130
Sigma-Aldrich
Vancomycine hydrochloride from Streptomyces orientalis
BioReagent, suitable for plant cell culture
1 G
475,00 $
5 G
1 510,00 $
475,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
475,00 $
5 G
1 510,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C66H75Cl2N9O24 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1485.71
Beilstein:
3704657
Code UNSPSC :
10171502
Nomenclature NACRES :
NA.72
475,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Streptomyces orientalis
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Concentration
≥900 μg/mg (as vancomycin base)
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Couleur
, off-white to brown or White to orange-brown
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow (and Very Faint Orange to Faint Orange)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
Clé InChI
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Description générale
La vancomycine est un heptapeptide.[1]
Structure chimique : glycopeptide
Application
Le chlorhydrate de vancomycine de Streptomyces orientalis a été utilisé comme :
  • un antibiotique dans le criblage : concentrations minimales inhibitrices (CMI) Streptomyces coelicolor[2]
  • pour le traitement des mouches des sables infectées par Leishmania [3]
  • dans le traitement antibiotique combiné chez les souris asthmatiques[4]
Actions biochimiques/physiologiques
La vancomycine est utilisée pour traiter les infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) [1] et les infections à Staphylococcal ventriculitisassociées aux shunts.[5] Elle peut entraîner des réactions d'hypersensibilité comme l'anaphylaxie et le syndrome de l'homme rouge.[6] La vancomycine est également utilisée pour traiter la thrombocytopénie[7] et induit des réactions médicamenteuses avec une éosinophilie et des symptômes systémiques (DRESS) lors de l′utilisation.[7]
Mode d'action : Inhibe l'incorporation des groupements D-alanyl-D-alanine terminaux des peptides NAM/NAG.
Spectre antimicrobien : Produit actif contre les bactéries à Gram positif.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
T Asano et al.
Phytopathology, 89(4), 314-319 (2008-10-24)
ABSTRACT Resting spores of Plasmodiophora brassicae were surface-disinfested by treatment with 2% chloramine-T for 20 min and then with an antibiotic solution (1,000 ppm of colistin sulfate, 1,000 ppm of vancomycin hydrochloride, and 6,000 ppm of cefotaxime sodium) for 1
Vancomycin-Induced Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) Syndrome Masquerading as Elusive Sepsis
Roy S, et al.
Case reports in immunology, 2019, 119-119 (2019)
Optimization of fermentation conditions for production of glycopeptide antibiotic vancomycin by Amycolatopsis orientalis
Padma PN, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 102(1-6), 395-405 (2002)
Complete genome sequence and comparative genomic analyses of the vancomycin-producing Amycolatopsis orientalis
Xu L, et al.
BMC Genomics, 15(1), 363-363 (2014)
Jyot D Antani et al.
eLife, 10 (2021-01-26)
The canonical chemotaxis network modulates the bias for a particular direction of rotation in the bacterial flagellar motor to help the cell migrate toward favorable chemical environments. How the chemotaxis network in Helicobacter pylori modulates flagellar functions is unknown, which
Articles
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.