MilliporeSigma
Passer à
SML1981
NIBR189
≥98% (HPLC), GPR183 antagonist, powder
Synonyme(s) :
(2E)-3-(4-Bromophenyl)-1-(4-(4-methoxybenzoyl)-1-piperazinyl)-2-propen-1-one, (E)-3-(4-Bromophenyl)-1-(4-(4-methoxybenzoyl)piperazin-1-yl)prop-2-en-1-one, NIBR 189
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
157,00 $
133,45 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
630,00 $
535,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
133,45 $
Tarif157,00 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
NIBR189, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)N2CCN(CC2)C(=O)c3ccc(cc3)OC
InChI
1S/C21H21BrN2O3/c1-27-19-9-5-17(6-10-19)21(26)24-14-12-23(13-15-24)20(25)11-4-16-2-7-18(22)8-3-16/h2-11H,12-15H2,1H3/b11-4+
InChI key
OFHXXBRBGWUOHR-NYYWCZLTSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective EBI2 (GPR183) antagonist with good pharmacokinetic properties and oral availability in mice in vivo.
NBIR189 is a high-affinity, potent and selective EBI2 (GPR183) antagonist (IC50 = 16 nM against 10 nM 7α,25-OHC for binding human EBI2) that inhibits 7α,25-OHC-induced GTPγS binding (IC50 = 8.5 and 7.0 nM, respectively, against 0.33 and 0.1 nM OHC; human EBI2-expressing CHO membrane), calcium mobilization (IC50 = 11 and 15 nM using human or mouse EBI2-transfected cells, respectively), and chemotaxis (IC50 = 0.3 nM against 20 nM OHC-induced U937 migration). NBIR189 displays no inhibitory potency against 5HT2A, muscarinic acetylcholine receptor M2, adrenoreceptor α1A, nor significant affintiy toward 18 other GPCRs/transporters/enzymes, and exhibits good pharmacokinetic properties and oral availability in mice (AUC = 3608 nmol h/L, Cmax = 835 nM, tmax = 1 h, F = 49%; 3 mg/kg p.o.). A useful tool for probing EBI2-mediated physiological functions and autoimmune disorders.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1601SML2256SML1405
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to brown
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NIBR189
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
SML1981-5MG04061835302758
SML1981-25MG04061835302741