Principaux documents
SML1601
Sigma-Aldrich
NSC59984
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-1-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-(5-nitrofuran-2yl)prop-2-en-1-one, 1-(4-Methyl-1-piperazinyl)-3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-one, 1-Methyl-4-[3-(5-nitro-2-furanyl)-1-oxo-2-propenyl]-piperazine, CID 5356520, MLS000737358
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCN(C(/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O)CC1
InChI
1S/C12H15N3O4/c1-13-6-8-14(9-7-13)11(16)4-2-10-3-5-12(19-10)15(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3/b4-2+
Clé InChI
QKTRIGNWBRHBFV-DUXPYHPUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells. NSC59984 depletes a gain of function (GOF p53 mutants. NSC59984 is not cytotoxic against normal cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable