O7139
Monoclonal Anti-Oligodendrocyte Marker O4 antibody produced in mouse
clone O4, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Oligodendrocyte Marker O4 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
O4, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse, rat, chicken, human
Technique(s)
flow cytometry: 0.25 μg/106 cells (rate differentiated cortical stem cells)
immunocytochemistry: 1-10 μg/mL
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OMG(4974)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable