W3269
Monoclonal Anti-WDR62 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone 3G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-C19orf14, Anti-WD repeat domain 62
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~170 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human WDR62
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WDR62(284403)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable