MilliporeSigma
Passer à
I2149
Hemagglutinin Peptide
≥97% (HPLC), powder, Influenza
Synonyme(s) :
Anti-HA, HA tag peptide, HA1 fragment 98-106, Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
0.5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
145,00 $
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
261,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H67N9O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1102.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
1102.15 Da
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C53H67N9O17/c1-27(2)44(52(77)62-21-5-7-41(62)50(75)59-38(25-42(66)67)47(72)56-36(45(70)55-28(3)53(78)79)23-30-10-16-33(64)17-11-30)60-48(73)39(26-43(68)69)57-46(71)37(24-31-12-18-34(65)19-13-31)58-49(74)40-6-4-20-61(40)51(76)35(54)22-29-8-14-32(63)15-9-29/h8-19,27-28,35-41,44,63-65H,4-7,20-26,54H2,1-3H3,(H,55,70)(H,56,72)(H,57,71)(H,58,74)(H,59,75)(H,60,73)(H,66,67)(H,68,69)(H,78,79)/t28-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,44-/m0/s1
InChI key
HVLSXIKZNLPZJJ-TXZCQADKSA-N
General description
Influenza Hemagglutinin (HA) peptide is a synthetic peptide with an amino acid sequence of N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C. This corresponds to amino acids 98-106 of the human influenza virus hemagglutinin. The HA Peptide is used for competing out the anti-HA antibody binding to HA-tagged fusion proteins in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by HA peptide demonstrates binding is specific.
Application
Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide may be used in immunoblotting. It may also be used to to elute HA-tagged fusion proteins from an affinity column of Monoclonal Anti-HA agarose.
Preparation Note
Dissolve in water to a concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F3290P1306SAE0194
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein extraction: suitable
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
I2149-.5MG04061833848319
I2149-1MG04061833848326