SAE0194
3xFLAG™ Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, purified
Synonyme(s) :
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, ddddk peptide, dykddddk peptide
685,00 $
About This Item
685,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Purified 3xFLAG® peptide, ≥95% (HPLC), lyophilized powder
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
protein extraction: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
For elution under gentle, mild conditions of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG M2 affinity gels.
(Note: the 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG affinity gels.)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable