MilliporeSigma
Passer à
F9037
Formamide
≥99.5% (GC), BioReagent, Molecular Biology
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mL
Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
92,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-842-0
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
92,00 $
Date d'expédition estimée le25 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Le formamide est un amide liquide incolore dérivé de l'acide formique. Le formamide permet la dénaturation et la renaturation des acides nucléiques à température ambiante.
Application
  • Hybridation des acides nucléiques
  • Agent cryoprotecteur et stabilisant de gel
  • Déstabilisation des acides nucléiques double brin
  • Élimination de la structure secondaire des acides nucléiques
  • Préparation de tampons d'hybridation pour des applications utilisant de l'ARN ou de l'ADN
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Le formamide peut être utilisé dans des tampons d'hybridation préparés selon les formulations standard. Le formamide déstabilise les acides nucléiques double brin et peut généralement être utilisé à une concentration de 50 % dans les protocoles d'hybridation nécessitant de faibles températures d'hybridation.
Exemples d'autres applications :
  • Préparation de coupes de cerveau de souris pour immunohistochimie selon la technique de la BrdU[1]
  • Analyse FISH de cellules HeLa[2]
  • Préparation du gel de polyacrylamide pour l'analyse de produits de PCR par électrophorèse sur gel en gradient dénaturant (The Merck Index, 12th ed)
Features and Benefits
  • Produit désionisé pour les applications de biologie moléculaire
  • Produit conditionné sous argon dans des flacons ambrés afin de le protéger de l'oxydation
  • Produit utilisé pour la renaturation de l'ADN ou l'hybridation ADN-ARN
  • Réduit la stabilité thermique des acides nucléiques double brin
Other Notes
Ce produit a été désionisé pour une utilisation en biologie moléculaire et il a été conditionné sous argon dans des flacons en verre ambré pour le protéger de l'oxydation.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
47671F75034610-OP
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
FISH: suitable, hybridization: suitable, protein extraction: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
technique(s)
hybridization: suitable
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid (slightly)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
vapor density
1.55 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter