MilliporeSigma
Passer à
F7378
Fluorescein diacetate
Powder
Synonyme(s) :
3,6-Diacetoxyfluoran, Di-O-acetylfluorescein
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
131,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
214,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
498,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 290,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
209-877-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
62575
131,00 $
Disponible dès aujourd'huiDétails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Fluorescein diacetate, used as cell viability stain
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to faint yellow
mp
200-203 °C (lit.)
solubility
acetone: 25 mg/mL
ε (extinction coefficient)
≥86000 at 488-494 nm in 0.1 M NaOH
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
InChI key
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipase substrate
Fluorescein diacetate (FDA) is a non-fluorescent molecule, which is hydrolysed to fluorescent fluorescein in live cells. Dead cells cannot accumulate or hydrolyse FDA.
Application
Fluorescein diacetate has been used for the differentiation of live cells from dead cells.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
21879C5041F2456
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
white to faint yellow
color
-
color
white to yellow
color
orange to red-brown
solubility
acetone: 25 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein diacetate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
The influence of scaffold microstructure on chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells.
Zhang J
Biomedical Materials (Bristol, England), 9, 035011-035011 (2014)
Effect of shock waves on suspended and immobilized L1210 cells.
Brummer F
Ultrasound in Medicine & Biology, 15, 229-229 (1989)
Cell Growth, Differentiation and Senescence: A Practical Approach (1999)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F7378-25G04061835347735
F7378-10G04061835347728
F7378-5G04061835347742
F7378-100G04061833619599
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How long can you store the FdA F7378 dissolved in acetone (5mg/ml) at -20°C?
    1 answer
    1. The stability of this compound in solution has not been evaluated. However, external sources indicate that stock solutions prepared in DMSO are stable for up to 6 months at -20°C when protected from light. Similar compound DCFHDA, product 35845, is stable in organic solvents for up to 6 months at -20°C, when protected from light.
      Helpful?
  2. Storage of the product
    1 answer
    1. This product is stored at room temperature.
      Helpful?
  3. After Product F7378, Fluorescein diacetate, has been converted to fluorescein, what are the maximum excitation and emission wavelengths?
    1 answer
    1. The maximum excitation wavelength is 490 nm and the maximum emission wavelength is 526 nm.
      Helpful?
  4. Is Product F7378, Fluorescein diacetate, a fluorescent compound?
    1 answer
    1. No. Only upon hydrolysis of the esters, catalyzed by cellular esterase, the lactone ring opens yielding fluorescein.  Only the fluorescein form is fluorescent.
      Helpful?
  5. What solubility information do you have on Product F7378, Fluorescein diacetate?
    1 answer
    1. We have found that it is slightly soluble in water at 0.1%, and in ethanol at 0.3%. It is also soluble in dimethylformamide (DMF).
      Helpful?
  6. What are some common applications for Product F7378, Fluorescein diacetate?
    1 answer
    1. This compound is used extensively for the staining of living cells.  It has been used as a viability stain for cultured neurons and plant ways, and in measuring of esterase and cholinesterase activity. See the following references for usage: Fluorometric determination of lipase: Guilbault, G.G. and Kramer, D.N., "Fluorometric Determination of Lipase, Acylase, Alpha- and Gamma- Chymotrypsin and Inhibitors of These Enzymes", Anal. Chem. 36, 409, 1964. ; Anal. Biochem., Vol. 14, 28 (1966);Fluorescent stain for viable rosette-forming cells: J. Immun. Meth., Vol. 5,305 (1974);Fluorogenic substrate detection of viable pathogenic protozoa: Science, Vol. 227, 435 (1985);Reference Standard in antibody studies: Anal. Biochem., Vol. 9, 474 (1964);Cell viability staining: Staining Procedures, G. Clark, 4th ed., p. 93.Guilbault, G.G. and Kramer, D.N., "Fluorometric Determination of Lipase, Acylase, Alpha- and Gamma- Chymotrypsin and Inhibitors of These Enzymes, Anal. Chem. 36, 409, 1964.""   "
      Helpful?
  7. How stable are solutions of Product F7378, Fluorescein diacetate, once prepared?
    1 answer
    1. Based on our experience, stock solutions of fluorescein diacetate at 5 mg/mL in acetone or DMSO can be stored at -20 °C. According to one on-line source, solutions at 5 mg/mL in acetone or ethanol can be stored refrigerated.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.