Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 sets | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 174,00 $ | |
| 50 sets | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 817,00 $ |
A propos de cet article
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets, tablet, To prepare 10 mL
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
−20°C
Application
Developed for use as a precipitating substrate for the detection of alkaline phosphatase activity in immunochemistry. Primary uses are in immunohistology, immunoblotting, or dot blotting. SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets contain 0.6 mM levamisole to block endogenous alkaline phosphatase activity. SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets require no additional steps or buffers to prepare an active substrate solution.
SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX tablets has been used in fluorescent in situ hybridization for the analysis of gene expression in neurons and synapses.[1]
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 10 mL of deionized water yields a ready-to-use buffered solution.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| F4523-5SET | 04061835556830 |
| F4523-50SET | 04061833617786 |