N2770
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST™, chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
pNPP tablets
About This Item
Produits recommandés
product name
SIGMAFAST™ p-Nitrophenyl phosphate Tablets, tablet, To prepare 20 mL
Niveau de qualité
Forme
tablet
Solubilité
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.