MilliporeSigma
Passer à
F4517
Dressing tissue forceps
L 10 in.
Synonyme(s) :
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4050, laboratory forceps
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
65,20 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
65,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
L
10 in.
General description
with serrated tips
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F4642F4267F3892
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
L
10 in.
L
12 in.
L
6 in.
L
4 3/4 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps