MilliporeSigma
Passer à
F4267
Dressing tissue forceps
L 6 in.
Synonyme(s) :
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4030, laboratory forceps
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
58,40 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
58,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
6 in.
General description
with serrated tips
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F3892F4642F4517
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
L
6 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
L
10 in.
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Protocoles
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F4267-1EA04061826703250