| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 576,00 $ |
A propos de cet article
576,00 $
Nom du produit
Furafylline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
274-275 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C(=O)N(Cc2ccco2)c3nc(C)[nH]c3C1=O
InChI
1S/C12H12N4O3/c1-7-13-9-10(14-7)16(6-8-4-3-5-19-8)12(18)15(2)11(9)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
KGQZGCIVHYLPBH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| F124-5MG | 04061833611807 |