Principaux documents
SML1142
Sigma-Aldrich
VU0071063
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-[[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]methyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
5 MG
123,00 $
25 MG
490,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
123,00 $
25 MG
490,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C1=C2N(CC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C=N1)C(N(C)C2=O)=O
InChI
1S/C18H22N4O2/c1-18(2,3)13-8-6-12(7-9-13)10-22-11-19-15-14(22)16(23)21(5)17(24)20(15)4/h6-9,11H,10H2,1-5H3
Clé InChI
ZFZAIHKQJBMYLO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VU0071063 is a potent activator of Kir6.2/SUR1 KATP channels (EC50 = 10.3 μM). VU0071063 reversibly inhibits glucose-stimulated calcium influx in mouse β-islet cells. The compound VU0071063 has no affect on Kir6.2/SUR2A channels.
VU0071063 is a specific activator of SUR1-containing KATP channels.
VU0071063 is also known as [7-(4-(tert-butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione]. It serves as a major compound for examining β-cell physiology, KATP channel gating and a new chemical scaffold for evolving enhanced activators with medicinal chemistry.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Direct activation of beta-cell KATP channels with a novel xanthine derivative
Raphemot RS, et al.
Molecular Pharmacology, mol-114 (2014)