MilliporeSigma
Passer à
F0644
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
Synonyme(s) :
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
12 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
638,00 $
606,10 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 12 ea
Feature:
without cap
606,10 $
Tarif638,00 $
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 12 ea
H
13.5 cm
base diam.
8.8 cm
working volume
250 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F0769F0894F0152
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
working volume
250 mL
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
base diam.
8.8 cm
base diam.
13 cm
base diam.
16 cm
base diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F0644-12EA04061833575109