MilliporeSigma
Passer à
F0769
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
6 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
649,00 $
616,55 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122104
Binding type:
non-treated surface
Material:
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 6 ea
Feature:
without cap
616,55 $
Tarif649,00 $Économiser 5 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
beaded neck neck, borosilicate glass , borosilicate glass flask
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 6 ea
H
23 cm
base diam.
13 cm
working volume
1,000 mL
binding type
non-treated surface
Other Notes
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F0894F0152F0402
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
beaded neck neck, borosilicate glass flask
material
beaded neck neck, borosilicate glass , glass flask
material
beaded neck transparent polycarbonate flask
material
straight neck transparent polycarbonate flask
feature
without cap
feature
without cap
feature
cap: no, graduations 25 mL, without cap
feature
without cap
working volume
1,000 mL
working volume
-
working volume
-
working volume
-
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4
packaging
case of 2 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shake flasks, triple baffled
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F0769-6EA04061833575116