MilliporeSigma
Passer à
E5280
pT7-FLAG-MAT-Tag®-1 Expression Vector
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
558,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12171500
558,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal MAT-Tag® dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
E7523E7773P9743
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Classe de stockage
Articles
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.
Vecteurs d'expression bactérienne : le système du promoteur T7. Les vecteurs T7 offrent les plus hauts niveaux d'expression en bactérie.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
E5280-10UG04061835518104