MilliporeSigma
E7523
pFLAG-CMV-5a Expression Vector
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106621
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
For cytoplasmic expression
Legal Information
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe